Learn More
Sartorius™ Papiers filtres qualitatifs à filtre plié résistant à l’état humide de qualité 1288
Utilisé à des fins analytiques et pour des analyses de routine, lorsqu’aucune analyse gravimétrique n’est nécessaire
Marque: Sartorius™ FT-4-206-185
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Fabriqués en linters de coton et pâte raffinée avec une teneur en cellulose de >95 %α
- Teneur en cendres comprise entre 0,1–0,15 % (qualité 100/N <0,1 %)
- Résistants à l’humidité
- Fournis sous forme de filtres pliés
Spécification
Plié | |
12 à 15 μm | |
Utilisé à des fins analytiques et pour des analyses de routine, lorsqu’aucune analyse gravimétrique n’est nécessaire | |
100/boîte | |
Papier filtre qualitatif | |
185 mm |
Linters de coton et pâte raffinée | |
10 μm/s | |
1288 | |
0,21 mm | |
185 mm |