Learn More
Sartorius™ Papiers filtres qualitatifs à filtre plié résistant à l’état humide de qualité 1291
Utilisé à des fins analytiques et pour des analyses de routine, lorsqu’aucune analyse gravimétrique n’est nécessaire
Marque:  Sartorius™ FT-4-209-240
Code produit. 10082351
  • 91.60€ / 100 pièces
Expédition estimée: 06-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Fabriqués en linters de coton et pâte raffinée avec une teneur en cellulose de >95 %α
  • Teneur en cendres de <0,1 %
  • Précipités cristallins très fins
  • Filtrage fin, dense, lent
  • Fournis dans un format plié
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Plié
2 à 3 μm
Utilisé à des fins analytiques et pour des analyses de routine, lorsqu’aucune analyse gravimétrique n’est nécessaire
100/boîte
Papier filtre qualitatif
Linters de coton et pâte raffinée
180 μm/s
1291
0,16 mm
240 mm