Learn More
Sartorius™ Papiers filtres qualitatifs à filtre plié résistant à l’état humide de qualité 1291
Utilisé à des fins analytiques et pour des analyses de routine, lorsqu’aucune analyse gravimétrique n’est nécessaire
47.90€ - 299.00€
Spécification
Format | Plié |
---|---|
Matériau | Linters de coton et pâte raffinée |
Particle Retention | 2 à 3 μm |
Vitesse de filtration | 180 μm/s |
À utiliser avec (application) | Utilisé à des fins analytiques et pour des analyses de routine, lorsqu’aucune analyse gravimétrique n’est nécessaire |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du disque | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du disque | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10644512
|
Sartorius™
FT-4-209-110 |
110 mm |
47.90€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10072401
|
Sartorius™
FT-4-209-125 |
125 mm |
47.90€
100 pièces |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10092351
|
Sartorius™
FT-4-209-270 |
270 mm |
123.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 04-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10785892
|
Sartorius™
FT-4-209-150 |
150 mm |
47.90€
100 pièces |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10614512
|
Sartorius™
FT-4-209-185 |
185 mm |
54.80€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10327261
|
Sartorius™
FT-4-209-320 |
320 mm |
137.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10082351
|
Sartorius™
FT-4-209-240 |
240 mm |
88.10€
100 pièces |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10387351
|
Sartorius™
FT-4-209-385 |
385 mm |
299.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Fabriqués en linters de coton et pâte raffinée avec une teneur en cellulose de >95 %α
- Teneur en cendres de <0,1 %
- Précipités cristallins très fins
- Filtrage fin, dense, lent
- Fournis dans un format plié
Spécification
Plié | |
2 à 3 μm | |
Utilisé à des fins analytiques et pour des analyses de routine, lorsqu’aucune analyse gravimétrique n’est nécessaire | |
100/boîte | |
Papier filtre qualitatif |
Linters de coton et pâte raffinée | |
180 μm/s | |
1291 | |
0,16 mm |