Learn More
Fisherbrand™ Papier filtre qualitatif durci cellulose grade 153
Fisherbrand™ Grade 153 Cellulose Hardened Qualitative Filter Paper is pure filter paper grade made of cellulose.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Papier filtre analytique qualitatif durci• Analyses en solutions acides ou filtrations sous pression
• Papier filtre analytique qualitatif durci grade 153
• Disque plat
Spécification
Ash Content: 0.06% | |
Cellulose | |
5 to 8 μm | |
153 | |
0.15 mm | |
90 mm |
Disc | |
5 to 8 μm | |
For analysis in acid solutions, or filtration under high pressure | |
100 Pack | |
90 mm |