Learn More
Fisherbrand™ Papier filtre qualitatif durci cellulose grade 153
Fisherbrand™ Grade 153 Cellulose Hardened Qualitative Filter Paper is pure filter paper grade made of cellulose.
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 11795225
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Papier filtre analytique qualitatif durci
• Analyses en solutions acides ou filtrations sous pression
• Papier filtre analytique qualitatif durci grade 153
• Disque plissé
Spécification
Spécification
Ash Content: 0.06%
Cellulose
5 to 8 μm
153
0.15 mm
185 mm
Folded Disc
5 to 8 μm
For analysis in acid solutions, or filtration under high pressure
100 Pack
185 mm