Learn More
Fisherbrand™ Papier filtre qualitatif durci cellulose grade 155
Fisherbrand™ Grade 155 Cellulose Hardened Qualitative Filter Paper is pure filter paper grade made of cellulose.
6.00€ - 22.60€
Spécification
Description | Ash Content: 0.06% |
---|---|
Format | Disc |
Matériau | Cellulose |
Particle Retention | 2 to 3 μm |
Porosité | 2 to 3 μm |
Code produit | Marque | Format | Diamètre (métrique) du disque | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Format | Diamètre (métrique) du disque | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11765235
|
Fisherbrand™
|
Disc | 110 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11775235
|
Fisherbrand™
|
Disc | 125 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11785235
|
Fisherbrand™
|
Disc | 150 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11795235
|
Fisherbrand™
|
Disc | 185 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11715245
|
Fisherbrand™
|
Disc | 240 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11745235
|
Fisherbrand™
|
Disc | 70 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11755235
|
Fisherbrand™
|
Disc | 90 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Papier filtre analytique qualitatif durci• Analyses en solutions acides ou filtrations sous pression
• Papier filtre analytique qualitatif durci grade 155
• Disque plat
Spécification
Ash Content: 0.06% | |
Cellulose | |
2 to 3 μm | |
155 | |
0.14 mm |
Disc | |
2 to 3 μm | |
For analysis in acid solutions, or filtration under high pressure | |
100 Pack |