Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papiers qualitatifs de grade 292, format feuille
Les papiers qualitatifs de grade 292, format feuille, de Sartorius Stedim Biotech™, sont particulièrement adaptés aux analyses qualitatives nécessitant une faible teneur en cendres.
Marque:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-2-205-120120
Informations supplémentaires : Poids : 0.12100kg
Code produit. 15952740
  • 23.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 03-03-2023
Description
  • Linters de coton pur ou linters de coton avec pâte raffinée
  • Aucun additif, tels que les agents de résistance à l’état humide
Spécification
Spécification
87 g/m2
Linters de coton (faible teneur en azote et en nitrates ; < 0,06% de cendres)
292
0,18 mm
120 mm
Feuille
5 à 8 μm
100 / boîte
120 mm