Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papiers quantitatifs de grade 388, pliés
Les papiers quantitatifs de grade 388, pliés de Sartorius Stedim Biotech™, sont adaptés aux analyses quantitatives et gravimétriques ainsi qu'à la filtration sous pression ou sous vide.
159.00€ - 600.00€
Spécification
Poids de base | 84 g/m2 |
---|---|
Format | Plié |
Matériau | 100 % linters de coton (>98 % d’alpha-cellulose ; sans cendres) |
Particle Retention | 12 à 15 μm |
Vitesse de filtration | 10 s |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15912980
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-4-101-200 |
200 mm |
159.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 02-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15922980
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-4-101-320 |
300 mm |
600.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 24-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- 100 % linters de coton
- Sans cendres (≤ 0,01 % selon Din 540370)
- Résistants à l’humidité
- Boîte à code couleur pour faciliter la sélection
Spécification
84 g/m2 | |
100 % linters de coton (>98 % d’alpha-cellulose ; sans cendres) | |
10 s | |
100 / boîte |
Plié | |
12 à 15 μm | |
388 | |
0,21 mm |