Learn More
Sartorius™ Papiers filtres quantitatifs sans cendres de qualité 390
Utilisé pour les analyses quantitatives et gravimétriques ainsi que pour la filtration sous vide et sous pression.
69.30€ - 720.00€
Spécification
Matériau | Linters de coton et pâte raffinée |
---|---|
Particle Retention | 3 à 5 μm |
Vitesse de filtration | 100 μm/s |
À utiliser avec (application) | Conviennent aux analyses quantitatives, filtration par entonnoirs Buchner, par pression ou sous vide |
Qualité | 390 |
Code produit | Marque | Format | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Format | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11791375
|
Sartorius™
FT-4-103-110 |
Plié |
69.30€
100 pièces |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10006851
|
Sartorius™
FT-2-103-580580 |
Feuille |
720.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- 100 % linters de coton
- Sans cendres (teneur en cendres de ≤0,01 % conformément à la norme DIN 540370)
- Résistants à l’humidité
- Boîte à code couleur pour faciliter la sélection
Spécification
Linters de coton et pâte raffinée | |
100 μm/s | |
390 | |
0,16 mm |
3 à 5 μm | |
Conviennent aux analyses quantitatives, filtration par entonnoirs Buchner, par pression ou sous vide | |
Lot de 100 | |
Papier filtre quantitatif |