Learn More
Sartorius™ Disques en papier filtre lisse qualité 3-HW
Shop All Sartorius ProductsCode nomenclature Nacres: NB.24
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diamètre (métrique):
15 mm
40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
70 mm
80 mm
85 mm
90 mm
95 mm
100 mm
110 mm
120 mm
125 mm
150 mm
185 mm
240 mm
270 mm
320 mm
385 mm
missing translation for 'unitSize'
100 pièces
1000 pièces
Description
Ces disques en papier filtre lisse sont utilisés pour les analyses qualitatives de routine, telles que la clarification et la détermination des substances. Les disques possèdent un orifice central pour les applications techniques. Les filtres sont résistants à l’état humide, ils conviennent donc à la filtration sous pression ou sous vide.
- Fabriqués en linters de coton et pâte raffinée avec une teneur en cellulose α supérieure à 95 %
- Papier filtre technique pur avec une teneur en cendres de 0,1 à 0,15 %
- Les filtres de qualité 3-HW présentent les caractéristiques suivantes :
- Pore moyen à large pour une vitesse de filtration modérée-rapide
- Résistance à l’éclatement à l’état humide de 15 kPa
- Poids de base de 65 g/m2
- Non stériles et conditionnés en vrac
Specifications
Specifications
| Format | Disque |
| Matériau | Linters de coton et pâte raffinée |
| Particle Retention | 8 à 12 μm |
| Vitesse de filtration | 20 μm/s |
| À utiliser avec (application) | Pour les analyses techniques qualitatives, utilisés pour les analyses courantes comme la clarification, la détermination de substances, mais également comme disques comprenant un orifice central pour les applications techniques |
| Qualité | 3HW |
| Quantité | 100/paquet |
| Épaisseur (métrique) | 0,14 mm |
| Type | Papier filtre qualitatif |
| Diamètre (métrique) | 100 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Sartorius™ Disques en papier filtre lisse qualité 3-HW >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction