Learn More
Sartorius™ Papiers filtres qualitatifs à disques de filtrage à surface lisse, de grade 4b
Pour les analyses qualitatives et techniques.
8.50€ - 112.00€
Spécification
Format | Disque |
---|---|
Matériau | Linters de coton et pâte raffinée |
Vitesse de filtration | 22 μm/s |
À utiliser avec (application) | Pour les analyses techniques qualitatives, utilisés pour les analyses courantes comme la clarification, la détermination de substances, mais également comme disques comprenant un orifice central pour les applications techniques |
Qualité | 4 b |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du disque | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du disque | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10440852
|
Sartorius™
FT-3-309-110 |
110 mm |
10.10€
100 pièces |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10154181
|
Sartorius™
FT-3-309-125 |
125 mm |
16.10€
100 pièces |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10337691
|
Sartorius™
FT-3-309-150 |
150 mm |
19.50€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10164181
|
Sartorius™
FT-3-309-185 |
185 mm |
29.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10072331
|
Sartorius™
FT-3-309-240 |
240 mm |
47.90€
100 pièces |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10082331
|
Sartorius™
FT-3-309-270 |
270 mm |
53.80€
100 pièces |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10491232
|
Sartorius™
FT-3-309-320 |
320 mm |
63.70€
100 pièces |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10525141
|
Sartorius™
FT-3-309-385 |
385 mm |
112.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10092271
|
Sartorius™
FT-3-309-055 |
55 mm |
8.50€
100 pièces |
Expédition estimée: 09-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10296081
|
Sartorius™
FT-3-309-090 |
90 mm |
9.70€
100 pièces |
Expédition estimée: 01-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Disques avec orifice central pour les applications techniques
- En pâte raffinée et linters avec >95 % de cellulose alpha
- Teneur en cendres comprise entre 0,1 et 0,15 %, de grade 100/N < 0,1 %)
- Résistants à l’humidité
Spécification
Disque | |
22 μm/s | |
4 b | |
0,15 mm |
Linters de coton et pâte raffinée | |
Pour les analyses techniques qualitatives, utilisés pour les analyses courantes comme la clarification, la détermination de substances, mais également comme disques comprenant un orifice central pour les applications techniques | |
Lot de 100 | |
Papier filtre qualitatif |