Learn More
Sartorius™ Papiers filtres qualitatifs à disques de filtrage à surface lisse, de grade 4b
Pour les analyses qualitatives et techniques.
Marque: Sartorius™ FT-3-309-185
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Disques avec orifice central pour les applications techniques
- En pâte raffinée et linters avec >95 % de cellulose alpha
- Teneur en cendres comprise entre 0,1 et 0,15 %, de grade 100 / N < 0,1 %)
- Résistants à l’humidité
Spécification
Disque | |
22 μm/s | |
4 b | |
0,15 mm | |
185 mm |
Linters de coton et pâte raffinée | |
Pour les analyses techniques qualitatives, utilisés pour les analyses courantes comme la clarification, la détermination de substances, mais également comme disques comprenant un orifice central pour les applications techniques | |
Lot de 100 | |
Papier filtre qualitatif | |
185 mm |