Learn More
Cytiva Papier filtre qualitatif : Cercles de grade 5
Conserve les précipités fins rencontrés dans l’analyse chimique. Papier filtre qualitatif Fisherbrand™ - Les cercles de grade 5 sont d’excellents filtres de clarification pour les suspensions troubles, et pour l’analyse de l’eau et des sols.
Marque: Cytiva 1005-047
13.18 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23266" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.01100kg
Description
Retient les précipités fins trouvés lors de l’analyse chimique. Papier filtre qualitatif Fisherbrand™ - Les cercles de grade 5 sont d’excellents filtres de clarification pour les suspensions troubles, et pour l’analyse de l’eau et des sols.
Ces filtres en cellulose sont utilisés dans les techniques analytiques qualitatives pour déterminer et identifier les matériaux et pour clarifier des liquides.
- Rétention des particules : 2,5 μm ; qualité de rétention la plus élevée de la série de filtres
- Porosité : Fine
- Vitesse de filtration : Herzberg 1420 s
- Surface : lisse, dense
- Débit lent
- Degré maximal de filtration des fines particules dans la gamme qualitative
- Utile pour la clarification de suspensions troubles, l’analyse de l’eau, la filtration par entonnoirs Buchner
Spécification
Papier filtre qualitatif de grade 5, qualité standard, cercle, 47 mm | |
Cellulose | |
1420 s | |
Filtre clarifiant de qualité standard, excellent pour les suspensions troubles, et pour l’analyse de l’eau et des sols. | |
Lot de 100 | |
Papier filtre qualitatif | |
47 mm |
Rond | |
Fine | |
Lent | |
Grade 5 | |
200 μm | |
1,85 in |