Learn More
Fisherbrand™ Papier filtre à usage général en cellulose de grade 600 : Feuilles
Utilisé dans les écoles et comme papier protecteur de paillasse. Le papier filtre en cellulose de grade 600 à usage général Fisherbrand est économique.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Applications :- Utilisé dans les hôpitaux, les laboratoires de recherche, les écoles, et les industries chimiques, pharmaceutiques, cosmétiques et alimentaires
Specifications
Feuille pliée | |
10 à 20 μm | |
Papier filtre économique utilisé dans les écoles et comme papier protecteur de paillasse | |
100/boîte | |
520 x 420 mm | |
420 mm |
Cellulose | |
10 à 20 μm | |
600 | |
0.15 mm | |
520 mm |