Learn More
Fisherbrand™ Papier filtre à usage général en cellulose, calibre 601
Utilisé dans les travaux d’analyse en laboratoire. Le papier filtre en cellulose de grade 601 Fisherbrand™ à usage général présente une vitesse de filtration moyenne.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Applications :- Utilisé dans les hôpitaux, les laboratoires de recherche, les écoles, et les industries chimiques, pharmaceutiques, cosmétiques et alimentaires
Spécification
210 mm dia. | |
Cellulose | |
5 to 13 μm | |
601 | |
0.16 mm | |
210 mm |
Disque lisse | |
5 to 13 μm | |
Filter Paper used in analytical works in laboratories, medium filtration velocity | |
100/boîte | |
210 mm |