Learn More
Fisherbrand™ Papier filtre à usage général en cellulose, calibre 601
Utilisé dans les travaux d’analyse en laboratoire. Le papier filtre en cellulose de grade 601 Fisherbrand™ à usage général présente une vitesse de filtration moyenne.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.13320kg
Description
Applications :- Utilisé dans les hôpitaux, laboratoires de recherche, écoles, industries chimiques, industries pharmaceutiques, cosmétiques et agro-alimentaires
Spécification
130 mm dia. | |
Cellulose | |
5 à 13 mu;m | |
601 | |
0,16mm | |
130 mm |
Disque plié | |
5 à 13 mu;m | |
Papier filtre utilisé dans les travaux d’analyse en laboratoire, vitesse de filtration moyenne | |
100/boîte | |
130 mm |