Learn More
Fisherbrand™ Papier filtre de calibre 601 à usage général
Papier filtre utilisé dans les travaux d’analyse en laboratoire, vitesse de filtration moyenne.
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.05850kg
Code produit. 11582003
  • 8.50€ / 100 pièces
Expédition estimée: 04-07-2024
Description
Applications :
  • Utilisé dans les hôpitaux, laboratoires de recherche, écoles, industries chimiques, industries pharmaceutiques, cosmétiques et agro-alimentaires
Spécification
Spécification
Disque uni
5 à 13 μm
Travaux généraux, hôpitaux, laboratoires de recherche, écoles, industries chimiques, produits cosmétiques, denrées alimentaires et boissons
100 / boîte
85 mm
Cellulose
5 à 13 μm
601
0,16 mm
85 mm