Learn More
Fisherbrand™ Papier filtre spécial pour filtrage moyen grade 602
Convient à tous les travaux en laboratoire. Le papier filtre spécial pour filtrage moyen 602 Fisherbrand™ est utilisé pour la filtration de divers produits et l’emballage de produits pharmaceutiques (pilules, poudres, pansements et comprimés).
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.24300kg
Description
- Color: Vellum grey
Spécification
Folded Sheet | |
602 | |
520 x 420mm | |
420 mm |
All works in laboratories - filtration of various products, pharmaceutical wrapping (pills, powders , dressing bandages and tablets) | |
25PK | |
520 mm |