Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Ferrules en graphite pour Shimadzu
Assurent des connexions système sans fuite, ce qui permet d’améliorer la chromatographie pour les systèmes non-MS.
Marque: Trajan Scientific and Medical™ 0726080
Code nomenclature Nacres: NB.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Simplicité d’utilisation
- Forme un joint fiable
- Réutilisable
- Matériau doux, assure une préhension douce sur la colonne capillaire
- Émissions faibles
Specifications
Détecteurs/injecteurs GC14 A, GC17 A, GC2010 et GC2014 | |
Graphite | |
Ferrule en graphite pour colonne Shimadzu de dia. int. 0,1-0,32 mm | |
de 0,10 à 0,32 mm |