Learn More
Graphite, pur, poudre, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Spécification
CAS | 7782-42-5 |
Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
Formule moléculaire | C |
Numéro MDL | MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731 |
Quantité | 1 kg |
Synonyme | graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve |
Clé InChI | OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | [C] |
Nom IUPAC | carbone |
Poids moléculaire (g/mol) | 12.01 |