missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ GRASP55 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 13415677
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
13415677 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 13415677 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA531159

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: Raji. Predicted reactivity: Mouse (98%), Rat (97%), Zebrafish (86%), Xenopus laevis (88%), Chicken (89%), Rhesus Monkey (100%), Bovine (99%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

GRASP55 is a PDZ containing protein involved in the stacking of golgi cisternea in a cell-free system.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène GRASP55
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 1% BSA, 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Expression GORASP2
Numéro d’ordre du gène Q9H8Y8
Alias de gène 0610011A07Rik; 2410043M02Rik; 5730520M13Rik; 9430094F20Rik; AW552058; golgi phosphoprotein 6; golgi reassembly stacking protein 2; golgi reassembly stacking protein 2, 55kDa; Golgi reassembly-stacking protein 2; Golgi reassembly-stacking protein of 55 kDa; GOLPH2; GOLPH6; Gorasp2; GRASP55; GRS2; LOW QUALITY PROTEIN: Golgi reassembly-stacking protein 2; p59
Symboles de gène(s) GORASP2
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human GRASP55. The exact sequence is proprietary.
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 26003
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.