Learn More
Merck Accessoires pour support de filtre en verre 90 mm
Accessoires pour supports de filtres destinés à la préparation d’échantillons.
Marque: Merck XX1614706
1476.26 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23269" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 0.58210kg
Description
Ces produits accessoires sont conçus pour remplacer les pièces contenues dans les kits de filtration sous vide en verre Millipore ou pour offrir une autre configuration. Cet élément est une pièce accessoire pour les kits de supports de filtres tout en verre Millipore et le kit Millipore MilliSolve.Spécification
Transparent | |
Fond conique | |
Verre borosilicaté | |
5 L |