missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ GSC Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 13492487
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
13492487 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 13492487 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA528380

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: U87-MG. Predicted reactivity: Mouse (98%), Rat (98%), Zebrafish (84%), Xenopus laevis (85%), Rabbit (97%), Chicken (90%), Chimpanzee (100%), Bovine (97%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

This gene encodes a member of the bicoid subfamily of the paired (PRD) homeobox family of proteins. The encoded protein acts as a transcription factor and may be autoregulatory. A similar protein in mice plays a role in craniofacial and rib cage development during embryogenesis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène GSC
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.55 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule 0.1M tris glycine with 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Expression GSC
Numéro d’ordre du gène P56915
Alias de gène GCS; goosecoid; goosecoid homeobox; goosecoid protein; GSC; Homeobox protein goosecoid; SAMS
Symboles de gène(s) GSC
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human GSC. The exact sequence is proprietary.
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 145258
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.