Learn More
Fisherbrand™ Packs centrifugeuses de paillasse GT2
La centrifugeuse de paillasse Fisherbrand™ GT2 de taille moyenne offre vitesse et polyvalence, atteignant 4238 x g pour des séparations rapides et efficaces
Marque:  Fisherbrand™
Informations supplémentaires : Poids : 101.70000kg
Code produit. 15818722
  • 9085.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-11-2025
Description
  • Centrifugeuse de paillasse de taille moyenne avec vitesse (jusqu’à 4238 x g) et polyvalence, mais avec un encombrement minimal pour les laboratoires
  • Versions ventilées et réfrigérées disponibles avec abaissements rapides de température
  • Comprend un rotor TX-400 avec adaptateurs pouvant accueillir 36 tubes coniques de 15 ml ou 16 tubes coniques de 50 ml. Convient parfaitement aux applications de culture cellulaire
  • Un fonctionnement facilité à l’aide d’une seule touche avec protocoles préenregistrés
  • Interface d’affichage rétroéclairée avec options multilingues
  • Changement de rotor rapide par bouton-poussoir avec Auto-Lock&trade ; système d’échange de rotor
  • Revêtement en couches croisées pour rotor lubrifiant et résistant à la corrosion
  • Équipé de couvercles de confinement biologique ClickSeal&trade
  • Nettoyage à l’aide d’un détergent possible, en utilisant gants et lingettes
  • Garantie de deux ans
Promotions
Prestations de service