missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ GTPBP8 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 16321345
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16321345 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16321345 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA584389

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: LIKALFSLAP EVEVRVSKKP GHTKKMNFFK VGKHFTVVDM PGYGFRAPED FVDMVETYLK ERRNL Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Rat - 91%, Mouse - 92%.

GTPBP8 is a protein coding gene. Gene ontology (GO) annotation include mitochondrion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène GTPBP8
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Concentration 0.1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Expression GTPBP8
Numéro d’ordre du gène Q8N3Z3
Alias de gène GTP binding protein 8 (putative); GTP-binding protein 8; GTP-binding protein 8 (putative); GTPBP8; HSPC135
Symboles de gène(s) GTPBP8
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant protein corresponding to Human GTPBP8. Recombinant protein control fragment (Product #RP-106876).
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 29083
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.