Learn More
Chlorhydrate de guanidine (cristaux incolores à blancs), Fisher BioReagents™
Pour isoler l’ARN des extraits cellulaires
47.90€ - 81.40€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Chlorure de guanidinium |
---|---|
CAS | 50-01-1 |
Plage de pourcentage du dosage | ≥99,5 % |
Synonyme | guanidine ; chlorhydrate |
Merck Index | 15, 4597 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10071503
|
Fisher Bioreagents
BP178-500 |
500 g |
47.90€
500g |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10543325
|
Fisher Bioreagents
BP178-1 |
1 kg |
81.40€
1kg |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Pour isoler l’ARN des extraits cellulaires
Le chlorure de guanidinium est un agent dénaturant fortement protéique utilisé pour isoler l’ARN des extraits cellulaires. L’activité de la RNase est inhibée en présence de ce réactif.Spécification
Chlorure de guanidinium | |
≥99,5 % | |
15, 4597 | |
CH6ClN3 | |
Solide | |
≥ 99,5 % |
50-01-1 | |
guanidine ; chlorhydrate | |
178°C | |
95,53 | |
Blanc |