Learn More
OHAUS™ Guardian 5000 Plaque chauffante
Agitateurs magnétiques chauffants fiables dotés de caractéristiques de sécurité exceptionnelles pour un usage quotidien
Marque: OHAUS™ 30500553
736.93 EUR valable jusqu'au 2024-07-30
Utilisez le code promo "21657" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.72
Informations supplémentaires : Poids : 5.21600kg
Description
- Système de détection précoce de pointe qui utilise deux contrôles de sécurité indépendants pour surveiller en continu l’électronique et arrêter le chauffage avant qu’une surchauffe ne se produise.
- L’agitation précise de 60 à 1 600 tr/min est assurée par un moteur à la conception puissante, un aimant robuste et un taux de rampe contrôlé par logiciel, ce qui garantit un couplage magnétique sûr pour les applications visqueuses.
- L’afficheur LCD lumineux comprend les réglages de température et de vitesse, des icônes intuitives et un grand indicateur de chaleur sur la partie supérieure, conçus pour surveiller rapidement et facilement les performances de l’ensemble du laboratoire.
Spécification
Céramique | |
5,443 kg | |
e-G51HS10C | |
122 mm | |
4,8 in | |
286 mm | |
11,25 in | |
5,2 Kg |
230 V | |
230 V, 7 A, 50/60 Hz | |
16,30 in | |
+ 5°C – 500°C | |
50/60 Hz | |
415 mm | |
11,5 lb | |
UE |