Learn More
SP Bel-Art™ Thermomètre frontal à corps à cristaux liquides H-B DURAC 100/boîte.
La mesure de la température corporelle non invasive est idéale pour le personnel.
Marque:  SP Bel-Art™ B62010-0100
Informations supplémentaires : Poids : 0.01360kg
Code produit. 16626652
  • 329.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 19-08-2024
Description
  • Les relevés à code couleur permettent une évaluation rapide de la température humaine
  • Facile à utiliser - il suffit de retirer la pellicule et de la coller sur le front ou à la main
  • Peut être appliqué soi-même pour maintenir la distanciation sociale pendant les tests de température
  • Sans latex
  • Utilise la technologie thermostatique à cristaux liquides
  • Jetable
  • Instructions incluses
Spécification
Spécification
Oui
45 mm
40°C
34°C