Learn More
Bel-Art™ Thermomètre de vérification H-B Frio-Temp pour congélateur avec rapport d’étalonnage individuel
Ces thermomètres sans mercure étalonnés couvrent une plage de températures de -90°C à +25°C et sont étalonnés à une ou deux températures spécifiques.
Marque: Bel-Art™ B60200-0700
Code nomenclature Nacres: PB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.19280kg
Description
- Vérifiez la température de l’échantillon dans les congélateurs et les congélateurs ultra-basse température
- Utile pour des relevés de température précis sans contamination des échantillons
- Le flacon rempli (inclus) imite l’échantillon
- Les thermomètres à revêtement en PFA contiennent du verre et du liquide en cas de casse ; remplis de liquide organique ou de liquide EnviroKleen™ certifié Enviro-Safe™
- Marquages incrustés permanents du thermomètre et verre sans plomb
- Comprend un rapport d’étalonnage de thermomètre individuel indiquant les corrections apportées au dixième de la plus petite division, le numéro de rapport unique et les normes NIST utilisées pour l’étalonnage
- Numéro de série individuel et fabriqué aux États-Unis
Spécification
Mesures de température précises sans contamination des échantillons | |
Revêtement en PFA, Verre | |
Thermomètre | |
-90°C | |
Oui |
Rapport d’étalonnage du thermomètre | |
Liquide EnviroKleen™ certifié Enviro-Safe™ | |
25°C | |
-90°C à +25°C | |
Congélateurs |