Learn More
H-B Instrument™ Densimètres à densité relative Durac™ en plastique à forme simple
Le PC incassable empêche toute contamination
Marque: H-B Instrument™ B61800-0400
Code nomenclature Nacres: PB.36
Informations supplémentaires : Poids : 0.00500kg
Alert:
Les densimètres en PC ne sont pas recommandés pour une utilisation avec des liquides à base de pétrole ou d’autres produits corrosifs susceptibles d’affecter le matériau plastique.Ils doivent être stockés dans un endroit propre, sec et sûr et ne doivent pas être soumis à des températures extrêmes.
Description
Le PC incassable empêche toute contamination
- En PC de qualité optique
- Durable et incassable
- Fabriqué aux États-Unis
- Plusieurs modèles disponibles permettant de mesurer la densité relative (g/cm3) d’une grande variété de liquides sur différentes plages de 1,0 à 1,620
- Échelle noire facile à lire sur le fond jaune pour éviter la fatigue oculaire
- 300 mm (12 po) de long
- Ballast sans plomb
- Numéro de série individuel
- Normalisation de la température : 15°C (60°C)
Applications :
idéal dans les situations où une manipulation ou une contamination brutale peut être problématique, comme dans l’industrie agroalimentaire.
Certifications :
les densimètres sont fabriqués et inspectés manuellement aux États-Unis par une équipe chargée de la qualité dans un laboratoire d’étalonnage exclusif triplement accrédité et certifié ISO / CEI 17025:2005 et A2LA ; Reconnus et acceptés à l’échelle internationale par les signataires du MRA d’ILAC situés dans un établissement respectant la norme ISO 14001:2004 relative au système de management environnemental
Informations sur la commande
Si vous souhaitez obtenir un rapport d’étalonnage de thermomètre individuel, des thermomètres étalonnés en usine et des services d’étalonnage personnalisés sont disponibles.
Certifications
Fournis avec une déclaration d’exactitude multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais) indiquant une précision traçable selon les normes NIST.
Spécification
plusmn; 0,002 | |
Les densimètres sont fabriqués et inspectés manuellement aux États-Unis par une équipe chargée de la qualité dans un laboratoire d’étalonnage exclusif triplement accrédité et certifié ISO / CEI 17025:2005 et A2LA ; Reconnus et acceptés à l’échelle internationale par les signataires du MRA d’ILAC situés dans un établissement respectant la norme ISO 14001:2004 relative au système de management environnemental Ils sont fournis avec une déclaration d’exactitude multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais) indiquant une précision traçable selon les normes NIST. | |
Idéal dans les situations où une manipulation ou une contamination brutale peut être problématique, comme dans l’industrie agroalimentaire. |
0,002 | |
300 mm | |
1,400 à 1,620 |