Learn More
Étalon de hafnium pour ICP, 1000 μg/ml dans 2 % de HCl, qualité Assurance, SPEX CertiPrep™
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Marque: SPEX Certiprep PLHF1-2X
Code nomenclature Nacres: NA.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.59000kg Transport : UN number : 1789 Chem class : 8 Pack group : III
Quantité. | 500mL |
---|---|
Emballage | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
Includes: Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Description
Analyte | Concentration |
---|---|
Hf | 1000 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Certifié conforme à GHS/OSHA
Identifiants chimiques
7440-58-6 | |
178.49 | |
23986 | |
hafnium |
Hf | |
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:33343 | |
[Hf] |
Spécification
Hafnium Standard | |
Matrix Concentration Cat. No. 2-5% HCl 1000μg/mL PLHF1-2Y, -2X 10, 000 PLHF1-3Y |
|
7732-18-5 | |
97.9 | |
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N | |
hafnium | |
23986 | |
Assurance | |
Assurance Certificate of Analysis reports up to 39 elements at ppb levels. | |
500mL |
Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis. | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation | |
97.9 | |
Hf | |
[Hf] | |
178.49 | |
CHEBI:33343 | |
Flacon en PEBD lixivié trois fois | |
2% HCl |
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire