Learn More
Porcelaines Avignon™ Capsule en porcelaine Haldenwanger™ avec fond plat
Utilisez ce type de capsules en porcelaine Porcelaines Avignon™ Haldenwanger™ à fond plat dans les laboratoires, depuis les établissements d’enseignement au développement scientifique et à la recherche industrielle.
Marque: Porcelaines Avignon™ 10905
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.38000kg
Description
- Fond plat
- Creuset en porcelaine
- Blanc
- Côtés droits
Spécification
Plat | |
Porcelaine | |
Capsule d’évaporation | |
70 mm |
90 ml | |
Rond | |
42 mm |