Learn More
Erlab™ Capteur de qualité de l’air Halo Sense F
Ce capteur de qualité de l’air connecté Halo Sense Formaldehyde surveille la qualité de l’air dans vos espaces et suit la qualité de l’air que vous respirez. Si une pollution est détectée, ils alertent immédiatement l’utilisateur avec des signaux lumineux et sonores.
Marque: Erlab™ AS041
Informations supplémentaires : Poids : 1.80000kg
Description
- Tension / fréquence 110-230 V / 50-60 Hz
- Consommation d'énergie : 10 W
- Boîtier : plastique léger et durable
- Capteur de détection : Électrochimique
- Poids 1 kg - 2,2 livres
- Niveaux de sensibilité : 3
- Equipé d'un plateau tournant amovible pour permettre une installation sur : mur, banc, plafond
- Connectivité via connecteur Ethernet (câble RJ45 fourni)
- Sortie tension 3,3 VDC : 1 permanente pour indicateur d'alarme (3,3 V)
- Longueur du câble RJ45 : 3 m
- Couverture de 14 à 40 m2
- Interface de communication : communication simple par système de pulsation LED / avertissement sonore (peut être désactivé)
- Application eGuard : application de contrôle et de surveillance à distance
Spécification
Formaldehyde | |
Air Quality Monitoring | |
110/230 V | |
1 kg |
Air Monitoring System | |
50/60 Hz. | |
2.2 lb. |