Learn More
O&M Halyard Sequential Sterilization Wrap (H200)
Tous les produits Halyard Produits
Code nomenclature Nacres: NB.87
Click to view available options
Dimensions (L x l):
101 x 101 cm (40 x 40 po)
121 x 121 cm (48 x 48 po)
137 x 137 cm (54 x 54 po)
137 x 182 cm (54 x 72 po)
45 x 45 cm (18 x 18 po)
60 x 60 cm (24 x 24 po)
76 x 76 cm (30 x 30 po)
91 x 91 cm (36 x 36 po)
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
250 pièces
300 pièces
500 pièces
Description
- Tear-, flame-, lint- and abrasion-resistant
- POWERGUARD technology for enhanced microbial barrier protection
- Pre-vacuum steam sterilant penetration
- Ethylene Oxide (EO) sterilant penetration and residuals
- Maintenance of package integrity (MPI) to meet FDA requirements
- Instructions for Use that meet FDA guidelines
- Class 1 flammability rating
- Low linting
- Made in the USA
Avantages Greener Choice
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Recyclable
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | Meets NFPA Class 1 |
| Couleur | Bleu |
| À utiliser avec (équipement) | Linen towels, packs and gowns, light basin sets and single instruments (3 to 6 lb.) |
| Matériau | SMS Fabric (H200) |
| Stérilité | Non stérile |
| Sans latex | Oui |
| Dimensions (L x l) | 45 x 45 cm (18 x 18 po) |
| Longueur (impériale) | 18 in |
| Longueur (métrique) | 45 cm |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
O&M Halyard Sequential Sterilization Wrap (H200) >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu