Learn More
Hamilton™ Seringues Gastight™ Series 1000 : Seringues Luer-Lock, à terminaison TLL (sans bride)
La seringue GASTIGHT de volume moyen est idéale pour distribuer des volumes de 100 μl à 100 ml maximum.
Marque: Hamilton™ 82521
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.14500kg
Description
- Luer-Lock en PTFE (TLL) : cet embout est doté d’un cône Luer mâle en PTFE avec une embase de verrouillage en laiton nickelé à utiliser avec les aiguilles Kel-F, les aiguilles à embase en métal et les connecteurs universels
- Le TLL est utilisé avec les diluteurs / distributeurs Hamilton, les applications OEM et les opérations manuelles
- La version avec fentes est utilisée lors de l’adhérence à certains instruments, mais n’affecte pas la connexion aux aiguilles
- Autoclavables lorsqu’ils sont démontés, sauf sur des seringues de 25 ml et plus ; l’autoclavage répété raccourcira la durée de vie de la seringue
- Les types de points d’aiguille 4 et AS sont disponibles sur demande)
Spécification
Non autoclavable | |
0,9 in | |
23 mm | |
Idéales pour les injections HPLC manuelles et automatisées, couramment utilisées avec les pompes à seringues et autres instruments de manipulation des liquides | |
100°psi | |
80°C | |
1025 | |
Chaque | |
Luer-Lock |
PTFE (pointe), Pointe en PTFE (piston) | |
1,07 in | |
27,1 mm | |
Seringue Gastight | |
176°F | |
50°F | |
Aiguille non comprise | |
25 ml |