Learn More
Hamilton™ Seringues Gastight™ 1700 Series : Terminaison TLL
Version étanche aux gaz des seringues série 700 originales, idéale pour la distribution de volumes de 1 à 500 μl
Marque: Hamilton™ 81027
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.03300kg
Description
La gamme de seringues offre une variété de terminaisons et d’options d’aiguille différentes.
Luer-Lock en PTFE (TLL) : cet embout est doté d’un cône Luer mâle en PTFE avec une embase de verrouillage en laiton nickelé à utiliser avec les aiguilles Kel-F, les aiguilles à embase en métal et les connecteurs universels. De plus, le TLL est utilisé avec les diluteurs / distributeurs Hamilton, les applications OEM et les opérations manuelles.
Types de pointes d’aiguille (les types de pointes 4 et AS sont disponibles sur demande)
- Type de pointe 2 : pointe d’aiguille anticarottage courbée, biseautée et pointue recommandée pour la pénétration de septa. Calibres disponibles : 34-10
- Type de pointe 3 : aiguille à pointe arrondie pour une utilisation avec les valves d’injection HPLC et le pipetage d’échantillons. Calibres disponibles : 34-10
- Type de pointe 4 : pointe d’aiguille biseautée 12° standard recommandée pour les applications médicales. Calibres disponibles : 34-10. Angles d’aiguille spéciaux tels que 0° à 60° disponibles sur demande.
- Type de pointe 5 : aiguille conique avec port latéral pour la pénétration de septa, de vinyles de calibre fin et de plastiques, sans carottage. Calibres disponibles : 26-10
- Type de pointe AS : pointe d’aiguille de type conique spécial utilisée sur les seringues pour échantillonneur automatique La pointe d’aiguille anticarottage est recommandée pour la pénétration de septa. Calibres disponibles : 26-10
Spécification
Autoclavables | |
Idéal pour la distribution des liquides et des gaz, utile pour les échantillons ayant des molécules dissoutes ou en suspension | |
1000°psi | |
115°C | |
1710 | |
10°C | |
100 μl |
Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (pointe) | |
Seringue Gastight | |
239°F | |
50°F | |
Aiguille non comprise | |
Chaque | |
Luer Lock avec fentes |