Learn More
Hamilton™ Seringues numériques Microliter™ et Gastight™ séries 700 et 1700
Permettent d’obtenir facilement une précision allant jusqu’à 0,5 % tout en distribuant des volumes de 500 μl à 50 nl
Marque: Hamilton™ DS80630
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
La seringue élimine les erreurs de parallaxe en fournissant un affichage numérique sur son écran LCD intégré. La butée réglable du piston garantit le positionnement reproductible de celui-ci.
Lecture facile
Lisez directement le volume de la seringue sur l’écran à cristaux liquides. L’affichage numérique élimine les erreurs de lecture du volume de la seringue et garantit la même lecture de celui-ci par toutes les personnes du laboratoire.
Idéales pour l’étalonnage des instruments
Chaque seringue numérique est un dispositif étalonné traçable selon les méthodes NIST. Utilisez-les pour étalonner vos instruments analytiques (AA/ICP, GC, HPLC, etc.), préparer des étalons et des échantillons de pointes. Elles permettent de mieux se conformer aux exigences des normes EPA, CLIA, ISO et FDA (BPL, BPF).
Plus d’exactitude et de précision
La précision des seringues numériques séries 700 et 1700 MICROLITER™ et GASTIGHT™ est certifiée à au moins ± 0,5 %. Une amélioration de la précision est facilement atteinte grâce à la butée réglable intégrée au piston. La butée réglable du piston (0-100 % du volume de la seringue) s’enclenche en appuyant sur le bouton situé à l’arrière de la seringue numérique.
Spécification
± 0,5% | |
Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (pointe), Acier inoxydable (piston) | |
0,06 in | |
0,15 mm | |
0,3 in | |
7,75 mm | |
Étalonnage des instruments analytiques (AA/ICP, GC, HPLC), préparation des étalons et des échantillons de pointes, élimination des erreurs de parallaxe grâce à l’affichage numérique de l’écran LCD intégré, utilisation dans le cadre du pipetage et d’injections HPLC | |
2 po | |
51 mm | |
2000°psi | |
115°C | |
710 | |
10°C | |
100 μl | |
Amovible |
Autoclavables | |
22s G | |
0,005 in | |
0,02 in | |
1,46 mm | |
0,72 mm | |
Butée réglable intégrée au piston, molette pour réglage fin, certificat d’étalonnage traçable selon les méthodes NIST, batteries au lithium de 3 V, boîte de stockage et instructions | |
2 po | |
Seringue numérique Microliter | |
239°F | |
50°F | |
2 | |
Chaque | |
Aigu, biseauté, courbe, non perforant |