Learn More
Hamilton™ Seringues HPLC 700 à débit constant et pièces de rechange
Seringues sont conçues pour permettre une injection facile et reproductible d’échantillons liquides dans un injecteur sur instruments HPLC. CR-700 normalise trois variables principales : le volume de l’échantillon, la vitesse d’injection et la profondeur de pénétration de l’aiguille. Même lorsqu’il est utilisé par différents techniciens, le CR-700 fournit une reproductibilité de +1 % du volume total de la seringue dans les procédures de routine.
13.45€ - 471.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Vannes d’injection HPLC |
---|---|
Longueur (impériale) de l’aiguille | 2 po |
Needle Point Style | Arrondi |
Quantité | À l’unité |
Code produit | Marque | Type | Calibre d’aiguille | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Calibre d’aiguille | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10055610
|
Hamilton™
84302 |
Seringue Gastight | 22 G | CR700-200 |
389.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
11548833
|
Hamilton™
15936 |
Aiguille de rechange | 22 G | CR-700 |
13.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-07-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
10015590
|
Hamilton™
84301 |
Seringue Gastight | 22s G | CR700-20 |
389.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
10508122
|
Hamilton™
84303 |
Seringue Gastight | 22 G | CR700-50 |
471.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-07-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
Description
Les volumes sont sélectionnés avec des précisions de micromètre, le piston est entraîné par ressort et injecte les échantillons à une vitesse constante. Trois modèles de seringues CR-700 sont disponibles avec des volumes de 20, 50 ou 200 μl.
Types de pointe d’aiguille
- Type de pointe 3 : aiguille à pointe arrondie pour une utilisation avec les valves d’injection HPLC et le pipetage d’échantillons. Calibres disponibles : 22
Spécification
Vannes d’injection HPLC | |
2 po | |
Arrondi | |
À l’unité |