Learn More
Hamilton™ Aiguilles avec port latéral à embase en métal (Luer-Lock)
Les aiguilles à embase métallique (laiton nickelé) peuvent être utilisées avec les seringues TLL et les connecteurs LT ou TLL. Les aiguilles sont en acier inoxydable 304. La longueur d’aiguille standard est de 51 mm (2 in). Aiguilles disponibles avec longueurs et modèles de pointe personnalisés.
Marque: Hamilton™ 7729-05
Code nomenclature Nacres: NB.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Embouts pour seringues compatibles avec embase en métal
- Luer-Lock en PTFE (TLL) : cet embout est doté d’un cône Luer mâle en PTFE avec une embase de verrouillage en laiton nickelé, pour une utilisation avec les aiguilles Kel-F, les aiguilles à embase en métal et les connecteurs universels. De plus, le TLL est utilisé avec les diluteurs / distributeurs Hamilton, les applications OEM et les opérations manuelles. Autoclavables lorsqu’ils sont démontés, sauf sur pour les seringues de 25 ml ou plus. L’autoclavage répété réduit la durée de vie de la seringue.
- Type de pointe 5 : aiguille conique avec port latéral pour la pénétration de septa, de vinyles de calibre fin et de plastiques, sans carottage. Calibres disponibles : 26-10
Six aiguilles par boîte.
Spécification
Autoclavables | |
24 G | |
0,022 in | |
0,57 mm | |
Aiguille de rechange | |
Seringues TLL et connecteurs LT ou TLL |
Laiton nickelé (embase), Acier inoxydable | |
0,012 in | |
0,31 mm | |
2 po | |
Pointe conique avec port latéral |