Learn More
Hamilton™ Colonnes HPLC en phase inverse PRP-1, granulométrie de 10 um : acier inoxydable
Code nomenclature Nacres: SB.54
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
4,1 mm
10 mm
Granulométrie:
7 μm
10 μm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Large stabilité de pH
- La stabilité du pH 1 au pH 13 permet l’analyse d’échantillons à pH élevé (8-13) sans risque de dégradation de la colonne ou de perte d’efficacité. Une gamme de pH étendue permet également de chromatographier les échantillons pendant l’ionisation.
- Comme la PRP-1 est entièrement fabriquée à partir de poly(styrène-divinylbenzène), aucun groupe silanol ne cause la perte des échantillons, ce qui renforce la récupération et la quantification des échantillons labiles et réactifs.
- Les colonnes en phase inverse PRP-1 sont idéales pour les applications exigeant une grande régularité de colonne à colonne et de lot à lot (assurance qualité, essais cliniques). Contrairement aux colonnes C8 ou C18, la PRP-1 n’a pas de revêtement de phase stationnaire.
- Les colonnes sont disponibles préconditionnées et testées en plusieurs tailles, allant de l'échelle analytique à l'échelle semi-prép et préparative. Un matériau d'emballage homogène permet une extrapolation linéaire de la méthode.
- Les colonnes PRP-1 sont conditionnées avec du poly(styrène-divinylbenzène). Ce support résiste à la pression jusqu’à 5 000 psi et est réticulé pour empêcher tout rétrécissement ou gonflement (commun sur d’autres colonnes polymériques). Comme le support est entièrement polymérique sans silice à détériorer, la durée de vie de la colonne PRP-1 est plus longue que celle des colonnes C4, C8 ou C18.
- Granulométrie : 10 μm
- Diamètre interne des colonnes : 4,1, 4,6, 7 et 10 mm
- Pré-colonnes analytiques et semi-préparatives
Spécification
Spécification
Format de colonne | Colonne analytique |
Diamètre (métrique) | 4,1 mm |
Débit | 1,0 ml/min |
Longueur (métrique) | 150 mm |
Pression max. | 5000 psi (345 bar) |
Compatibilité de phase mobile | pH 1 à 13, aqueux de 0 à 100 %, modificateur organique |
Granulométrie | 10 μm |
pH | 1 à 13 |
Porosité | 100 Å |
Température | 5°C à 85°C |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hamilton™ Colonnes HPLC en phase inverse PRP-1, granulométrie de 10 um : acier inoxydable >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu