Learn More
Hamilton™ Colonne HPLC en phase inverse PRP™-3 Code produit.: 11568144
Il en reste undefined
Ajouter au panier
Hamilton™ Colonne HPLC en phase inverse PRP™-3
Code produit. p-51763
250 mm, 10 mm, 1 pièce
Code nomenclature Nacres: SB.54
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
250 mm
305 mm
Diamètre (métrique):
4,1 mm
7 mm
10 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11568144
Marque: Hamilton™ 79526
Il en reste undefined
Ajouter au panier
Il en reste undefined
Ajouter au panier
Colonnes polymériques 300 Å PRP-3 pour la séparation par gradient des peptides et des protéines
Les colonnes polymériques en phase inverse PRP-3, conditionnées avec un support en poly(styrène-divinyl)benzène, durent plus longtemps que les colonnes à base de silice. Le support est stable à la pression jusqu’à 5 000 psi et réticulé pour empêcher tout rétrécissement ou gonflement lorsque la phase mobile est modifiée. Le support est entièrement polymérique et aucun groupe C18 ne doit être hydrolysé ; la durée de vie de la colonne est allongée.
Stabilité du pH supérieure
  • La stabilité inhérente des colonnes PRP-3 permet leur utilisation pour toute méthode de purification de protéines, du pH1 au pH 13. Les colonnes PRP-3 vous permet d’analyser la pureté des protéines à des pH extrêmement faibles ou élevés.
  • Récupération des protéines
    • Les 300Å pores du support des colonnes PRP-3 contribuent à une bonne récupération (>90 %) de votre protéine. Le conditionnement en poly(styrène-divinylbenzène) hautement inerte améliore la récupération des protéines car aucun groupe silanol sur le support ne provoque une adsorption irréversible des protéines
  • Large applicabilité
    • Facile à utiliser et idéale pour la plupart des séparations de protéines, dans des conditions de pH comprises entre 1 et 13, avec modificateur organique (0-100 %) de presque tous les types, du plus courant au plus rare
  • Extrapolation
    • Une sélection de tailles de colonne est disponible, de l’échelle analytique à l’échelle semi-préparative et préparative. L’extrapolation des échantillons est facilitée par l’uniformité du conditionnement des colonnes PRP-3, des modèles analytiques aux modèles préparatifs.
    • La colonne analytique courte (50 mm) convient à l’élution par gradient des protéines dont le poids moléculaire est élevé. La colonne plus longue (150 mm) convient aux protéines plus petites.
    Caractéristiques du produit :
    • Granulométrie : 10 μm et 12-20 μl
    • Huit diamètres internes de colonne : 2,1 à 21,2μl
    • Matériaux des deux colonnes : Acier inox 316 et PEEK
    • Pré-colonnes analytiques et semi-préparative / préparatives
    • Dimensions personnalisées disponibles
    Spécification
    Format de colonne Colonne préparative
    Diamètre (métrique) 10 mm
    Longueur (métrique) 250 mm
    Pression max. 5000 psi (345 bar)
    Granulométrie 10 μm
    pH 1 à 13
    Porosité 300 Å
    Température 5°C à 85°C
    Type d’USP L21
    Phase stationnaire PSDVB (polystyrène divinylbenzène)
    Matériau de remplissage PSDVB (polystyrène divinylbenzène)
    Type de colonne Phase inverse
    Phase Phase inverse
    Nom du produit
    Hamilton™ Colonne HPLC en phase inverse PRP™-3 >