Learn More
Hamilton™ Colonnes HPLC en phase inverse PRP™-C18 : PEEK
Conçu pour fournir des séparations en phase inverse à haute efficacité sur une durée de vie prolongée de la colonne dans presque toute phase mobile ou pH
Marque: Hamilton™ 79684
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Description
La phase stationnaire rigide a une excellente stabilité mécanique et thermique, ne souffre pas de rétrécissement ni de gonflement et est complètement inerte à la plupart des conditions couramment rencontrées dans la chromatographie en phase inverse.
Avantages & Caractéristiques
- Stabilité du pH de 1 à 14
- Stabilité de la température supérieure à 100 °C
- Liaison unique de C18 à un support polymère
- Applications LC/MS, ADN synthétisé et petites molécules
- Excellente durabilité (stable à toute concentration d’eau ou de solvant organique)
- Dimensions personnalisées disponibles
- Pré-colonnes analytiques et semi-préparatives/préparatives disponibles
La colonne PRP-C18 Hamilton est une colonne durable et efficace pour la HPLC à usage général et est particulièrement bien adaptée aux applications spécialisées dans les domaines clinique, pharmaceutique, environnemental, alimentaire, de médecine légale et des sciences de la vie.
Avantages des colonnes en phase inverse polymérique PRP-C18
Reproductibilité
Les colonnes en phase inverse PRP-C18 Hamilton sont idéales pour les applications nécessitant un degré élevé de cohérence entre les colonnes et entre les lots (par exemple en assurance de qualité, en essais cliniques). En raison de la liaison polymère unique du C18 au support PS-DVB, les colonnes PRP-C18 conservent plus longtemps leurs caractéristiques de performances que de nombreuses colonnes de silice C8 ou C18 traditionnelles. Bien que de nombreux fabricants de colonnes s’appuient sur d’autres sources pour leur support en silice brute, Hamilton fabrique son support PRP-C18, assurant ainsi un approvisionnement constant en colonnes PRP-C18.
Longue durée de vie (Excellente durabilité)
Hamilton PRP-C18 est une nouvelle colonne conçue pour fournir des séparations en phase inverse à haute efficacité sur une durée de vie prolongée de la colonne dans presque toute phase mobile ou pH. La phase stationnaire rigide a une excellente stabilité mécanique et thermique (>100 °C), elle est stable à la pression jusqu’à 5 000 psi, elle est fortement réticulée pour empêcher le rétrécissement ou le gonflement (fréquent dans d’autres colonnes polymériques) et est complètement inerte à la plupart des conditions fréquemment rencontrées dans la chromatographie en phase inverse. La PRP-C18 démontre la stabilité du pH même après une exposition prolongée au NaOH concentré (1 molaire) et au H2SO4 sans détérioration mesurable des performances, la restauration des performances d’origine est facilement réalisable là où elle n’est pas possible avec les colonnes HPLC traditionnelles. Les colonnes PRP-C18 durent 3 à 4 fois plus longtemps que les colonnes à base de silice dans la plupart des conditions en raison de la durabilité chimique du support de base.
Spécification
4,6 mm | |
Séparation LC/MS | |
5000 psi (345 bar) | |
5 μm | |
100 Å | |
L21 | |
polymère | |
Phase inverse | |
Colonne HPLC |
5 μm | |
250 mm | |
pH 1 à 13, aqueux de 0 à 100 %, modificateur organique | |
1 à 13 | |
5°C à 85°C | |
PRP-C18 | |
Phase inverse | |
PEEK |