Learn More
Buerkle™ Pelle à main pour l’industrie
Doté d’un additif antistatique, idéal pour une utilisation robuste en chimie et dans l’industrie. La pelle à main pour l’industrie est incassable, facile à nettoyer et légère.
Marque: Buerkle™ 8300-1003
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Antistatique
- Le polypropylène présente une résistance élevée aux produits chimiques et aux températures
- Les pelles sont incassables, faciles à nettoyer et légères
Spécification
| Autoclavable | |
| Hand Shovel | |
| 247 mm | |
| Polypropylène |
| Vert | |
| For Industry | |
| 315 x 247 mm | |
| 315 mm |