Learn More
Buerkle™ Pelle à main pour l’industrie
Doté d’un additif antistatique, idéal pour une utilisation robuste en chimie et dans l’industrie. La pelle à main pour l’industrie est incassable, facile à nettoyer et légère.
32.80€ - 69.20€
Spécification
| Matériau | Polypropylène |
|---|---|
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Vert |
| Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
10152942
|
Buerkle™
8300-1003 |
315 x 247 mm |
36.45€ 32.80€ / 1 pièce Économisez 3.65€ 10% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
15522877
|
Buerkle™
8300-1001 |
69.20€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||||
Description
- Antistatique
- Le polypropylène présente une résistance élevée aux produits chimiques et aux températures
- Les pelles sont incassables, faciles à nettoyer et légères
Spécification
| Polypropylène | |
| Autoclavable | |
| Vert |