Learn More
ATAGO™ Réfractomètre portatif Master-20α
Mesurez la faible concentration plus précisément avec le réfractomètre Master-20α. Mesurez les boissons non alcoolisées, la soupe, les fruits et légumes, l’huile de coupe, les agents de nettoyage, etc.
Marque: ATAGO™ 2381
Code nomenclature Nacres: PB.36
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Master-20α est un modèle à faible concentration (plage de mesure Brix 0,0 % à 20,0 %).
- Mesures de jus de fruits à faible concentration, huile de coupe, etc.
- Modèle ATC (compensation automatique de la température) avec fonction étanche à l’eau (IP65).
- Le Master-20α est en métal.
Spécification
Réfractomètre portatif | |
MASTER-20α | |
Brix | |
165 g |
0,0 % à 20,0 % | |
±0,2 % (Brix) | |
IP65 | |
32 x 34 x 207 mm |