Learn More
Hanna Instruments™ Testeur de pH et pièce de rechange Checker™
Code produit. 10769741
Click to view available options
À utiliser avec (application):
pH
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10769741
Marque: Hanna Instruments™ HI1270
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour une utilisation avec pratiquement n’importe quelle électrode qui partage le même connecteur
  • Gamme de pH de 0,00 à 14,00
  • Offre une haute précision avec une résolution de 0,01 pH à 0° à 50°C
  • Précision de ± 0,2 pH
  • 1,5V
  • RH max 95 %
  • Avec écran LCD et étalonnage manuel en deux points
  • Durée de vie des piles de 3000 heures
Spécification
À utiliser avec (application) pH