Learn More
Solutions tampons de pH Hanna™ Instruments
Code produit. 11594307
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
500mL
Code produit. 11594307
Marque: Hanna Instruments HI7010L
Edge
Utilisée pour l’étalonnage
  • Disponible en différentes plages de pH et différentes quantités
  • Étalonnée conformément aux normes NIST
  • Avec/sans certificat d’analyse
Spécification
pH 10.01
Quantité 500 ml