Learn More
Hanna Instruments™ Ensembles de réactifs de dureté, pour les tests colorimétriques de l’eau
Permettent aux utilisateurs d’obtenir des mesures colorimétriques rapides et précises. Les ensembles de réactifs pour la dureté Hanna Instruments™ pour les tests colorimétriques de l’eau, sont des solutions prémesurées de haute qualité pour une utilisation avec des instruments de paillasse et/ou portatifs Hanna.
Marque: Hanna Instruments™ HI93720-01
Informations supplémentaires : CAS : 1310-73-2 Poids : 0.50000kg Transport : UN number : 1824 Chem class : 8 Pack group : II
Description
Ces réactifs de haute qualité sont conçus pour suivre les méthodes de test acceptées pour la détermination colorimétrique de divers paramètres de dureté de l’eau. En ajoutant simplement les réactifs à l’échantillon comme indiqué, une réaction se produit et un instrument de mesure compatible peut être utilisé pour déterminer la concentration à partir de la couleur produite.
- Des ensembles de réactifs sont disponibles pour la détermination des éléments suivants :
- Dureté du calcium (à l’aide de réactifs liquides ou en poudre)
- Dureté du calcium et du magnésium (gamme élevée)
- Magnésium et dureté totale
- Dureté totale (gamme basse, moyenne et/ou élevée)
- Réactifs d’analyse de l’eau préfabriqués et prémesurés pour faciliter l’utilisation
- Préparés avec des produits chimiques de haute pureté fabriqués dans l’installation de pointe de Hanna
- Clairement marqués avec la date d’expiration et le numéro de lot sur chaque sachet et flacon pour la traçabilité
Spécification
Calcium Hardness determination | |
Dropper bottles (liquid reagent) | |
1 Set | |
Calmagite method |
Compatible Hanna benchtop and portable photometers (HI83099, HI83200, HI83216, HI83226, HI96720) | |
100 | |
Dureté du calcium de 0,00 à 2,70 mg/l | |
Kit d’analyse de l’eau |