Learn More
Hanna Instruments™ Ensembles de réactifs de dureté, pour les tests colorimétriques de l’eau
Permettent aux utilisateurs d’obtenir des mesures colorimétriques rapides et précises. Les ensembles de réactifs pour la dureté Hanna Instruments™ pour les tests colorimétriques de l’eau, sont des solutions prémesurées de haute qualité pour une utilisation avec des instruments de paillasse et/ou portatifs Hanna.
Marque:  Hanna Instruments™ HI937350
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 3.06000kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11753323
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
Ces réactifs de haute qualité sont conçus pour suivre les méthodes de test acceptées pour la détermination colorimétrique de divers paramètres de dureté de l’eau. En ajoutant simplement les réactifs à l’échantillon comme indiqué, une réaction se produit et un instrument de mesure compatible peut être utilisé pour déterminer la concentration à partir de la couleur produite.
  • Des ensembles de réactifs sont disponibles pour la détermination des éléments suivants :
    • Dureté du calcium (à l’aide de réactifs liquides ou en poudre)
    • Dureté du calcium et du magnésium (gamme élevée)
    • Magnésium et dureté totale
    • Dureté totale (gamme basse, moyenne et/ou élevée)
  • Réactifs d’analyse de l’eau préfabriqués et prémesurés pour faciliter l’utilisation
  • Préparés avec des produits chimiques de haute pureté fabriqués dans l’installation de pointe de Hanna
  • Clairement marqués avec la date d’expiration et le numéro de lot sur chaque sachet et flacon pour la traçabilité
Spécification
Spécification
Détermination de la dureté totale à plage faible, moyenne et élevée
4 flacons compte-gouttes et 100 sachets individuels
1 kit
Méthode 130,1 recommandée par l’EPA
Photomètres portatifs et de paillasse Hanna compatibles
100
0 à 250 mg/l, 200 à 500 mg/l ou 400 à 750 mg/l sous forme de dureté totale de CaCO3
Kit d’analyse de l’eau