Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester transparent polyvalentes pour environnements extrêmes pour étiqueteuses M6/M7
Les étiquettes en polyester transparent (B-430) sont conçues pour les applications utilisant des codes-barres, des codes alphanumériques, des symboles graphiques et des logos, et nécessitant une qualité supérieure.
Marque:  Brady™ 173233
Informations supplémentaires : Poids : 0.20300kg
Code produit. 17898944
  • 62.37€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-10-2023
Description
  • Les étiquettes en polyester transparent (B-430) sont conçues pour les applications utilisant des codes-barres, des codes alphanumériques, des symboles graphiques et des logos, et nécessitant une qualité supérieure.
  • Étiquettes transparentes et brillantes dotées d'un adhésif acrylique permanent et imprimables par transfert thermique
  • Excellente résistance à un large éventail de produits chimiques, à l'huile et à l'eau
  • Étiquettes conformes à la norme UL et homologuées CSA
  • Température d'utilisation de -56 à 137°C (-70 à 100°F)
  • Les consommables Brady Authentic fonctionneront parfaitement avec les étiqueteuses Brady. Elle garantissent ainsi une communication optimisée entre l'étiqueteuse et les consommables, une interaction transparente avec les applications mobiles, ainsi que des performances et une fiabilité améliorées.
Spécification
Spécification
Autoclavable
Permanent Acrylic
Clear
Continuous
Single-side Printable
Labels
Asset Tracking, Barcode Labeling, Equipment Labeling, General Identification, Laboratory Labeling
No
Rectangle
-70°C to +100°C
0.076 mm
50 ft.
0.375 in.
ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA Approved, UL Recognized
None
Gloss
Polyester
Thermal Transfer
Non-sterile
M710, BMP71
50 ft.
-94°F to +212°F
0.003 in.
50 ft. x 0.375 in.
15.24 m
9.53 mm